Tlačiť
Ethyl phenylcyanoacetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L03929.06 L03929.14
L03929.06EA 45.33 EUR
L03929.06 L03929.14
Ethyl phenylcyanoacetate ≥98%
Ethyl phenylcyanoacetate
Purity: 98% CAS No.: 4553-07-5 Molecular Formula: C11H11NO2 Formula Weight: 189.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.505 Boiling Point: 274-275° Beilstein Reference: 611232 MDL No.: MFCD00001866
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Teplota varu: 274…275 °C
Hustota: 1,090
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001866
Číslo CAS: 4553-07-5
EINECS: 224-921-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III