Tlačiť
4-Methoxy-N-methylaniline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-Methyl-p-anisidine
177220010 177220100
ACRO177220010EA 45.66 EUR
ACRO177220010 ACRO177220100
4-Methoxy-N-methylaniline 98%
4-Methoxy-N-methylaniline
Vzorec: C₈H₁₁NO
Mw: 137.18 g/mol
Teplota varu: 135…136 °C (19 mmHg)
Teplota tavenia: 33…36 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008399
Číslo CAS: 5961-59-1
EINECS: 227-735-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to grey-brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥98.5 %