Tlačiť
Ethyl (2-bromophenyl)acetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50630.03 H50630.MD
H50630.03EA 157.24 EUR
H50630.03 H50630.MD
Ethyl (2-bromophenyl)acetate ≥98%
Ethyl (2-bromophenyl)acetate
Purity: 98% CAS No.: 2178-24-7 Molecular Formula: C10H11BrO2 Formula Weight: 243.10 Melting Point: 35-38° MDL No.: MFCD00051921
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO₂
Teplota tavenia: 35…38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051921
Číslo CAS: 2178-24-7