Tlačiť
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19524.14 L19524.06
L19524.14EA 483.35 EUR
L19524.14 L19524.06
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide ≥98%
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide
Purity: 98+% CAS No.: 1678-49-5 Molecular Formula: C5H3BrN2O3 Formula Weight: 219.00 Melting Point: 152-154° Beilstein Reference: 150822
Vzorec: C₅H₃BrN₂O₃
Teplota tavenia: 152…154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085925
Číslo CAS: 1678-49-5