Dimethyl-3-nitrophthalate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Dimethyl 3-nitrophthalate
L06715.06
L06715.14
L06715.06EA
89.85
EUR
L06715.06
L06715.14
Dimethyl-3-nitrophthalate ≥98%
Dimethyl-3-nitrophthalate
Purity: 98%
CAS No.: 13365-26-9
Molecular Formula: C10H9NO6
Formula Weight: 239.19
Melting Point: 67-70°
Beilstein Reference: 1885570
Vzorec:
C₁₀H₉NO₆ Teplota tavenia: 67…70 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00017184 Číslo CAS: 13365-26-9 |