Tlačiť
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
H32487.03 H32487.09
H32487.03EA 28.64 EUR
H32487.03 H32487.09
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 400-76-0 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Melting Point: 212-215° Beilstein Reference: 3291493
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Teplota tavenia: 212…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03407960
Číslo CAS: 400-76-0