Tlačiť
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
H32626.03 H32626.06
H32626.03EA 24.95 EUR
H32626.03 H32626.06
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Purity: 97+% CAS No.: 393-06-6 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Melting Point: 183-186° MDL No.: MFCD03407959
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Teplota tavenia: 183…186 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03407959
Číslo CAS: 393-06-6