Tlačiť
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31656.03 H31656.06
H31656.03EA 110.15 EUR
H31656.03 H31656.06
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 320-31-0 Molecular Formula: C8H4BrF3O2 Formula Weight: 269.02 MDL No.: MFCD07787468
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
Mw: 269.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07787468
Číslo CAS: 320-31-0