Tlačiť
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
201320250 201321000
ACRO201320250EA 60.57 EUR
ACRO201320250 ACRO201321000
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine 98+%
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Vzorec: C₈H₉NO₃
Teplota tavenia: 240 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004262
Číslo CAS: 22818-40-2
EINECS: 245-247-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -155° to -161° (20°C, 589 nm) (c=1, 1N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.0 %