Tlačiť
4-Methyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Fomepizole
222569-1G 222569-5G
SIAL222569-1GEA 150.42 EUR
SIAL222569-1G SIAL222569-5G
4-Methyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₆N₂
Číslo MDL: MFCD00005245
Číslo CAS: 7554-65-6
EINECS: 231-445-0