Tlačiť
4-Methyl-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Fomepizole
206970010 206970050 206970250
ACRO206970010EA 100.68 EUR
ACRO206970010 ACRO206970050 ACRO206970250
4-Methyl-1H-pyrazole 97%
4-Methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₆N₂
Teplota varu: 99…100 °C (6 mmHg)
Hustota: 0,99 g/cm³
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005245
Číslo CAS: 7554-65-6
EINECS: 231-445-0
OSN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %