Tlačiť
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (R)-2-(Benzyloxy)propanoic acid
L17205.06 L17205.14 L17205.22
L17205.06EA 59.68 EUR
L17205.06 L17205.14 L17205.22
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid ≥98%
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid
Purity: 98% CAS No.: 100836-85-9 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 51-53° Beilstein Reference: 4675524
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Mw: 180.20 g/mol
Teplota tavenia: 51…53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06799065
Číslo CAS: 100836-85-9