Tlačiť
α-Chlorothioanisole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Chloromethyl phenyl sulphide
216631-25G 216631-5G
SIAL216631-25GEA 300.84 EUR
SIAL216631-25G SIAL216631-5G
α-Chlorothioanisole, Sigma-Aldrich®
α-Chlorothioanisole
Vzorec: C₇H₇ClS
Číslo MDL: MFCD00000921
Číslo CAS: 7205-91-6
EINECS: 230-579-7