Tlačiť
2-Isopropylphenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Isopropylbenzeneboronic acid, (2-Isopropylphenyl)boronic acid
L20110.03 L20110.06
L20110.03EA 141.8 EUR
L20110.03 L20110.06
2-Isopropylphenylboronic acid ≥97%
2-Isopropylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 89787-12-2 Molecular Formula: C9H13BO2 Formula Weight: 164.01 Melting Point: 85-86° Beilstein Reference: 3090298
Vzorec: C₉H₁₃BO₂
Mw: 164.01 g/mol
Teplota tavenia: 85…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411937
Číslo CAS: 89787-12-2