Tlačiť
Rhodium(II) acetate dimer dihydrate ca 43% Rh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
197610010 197612500
ACRO197610010EA 1699.16 EUR
ACRO197610010 ACRO197612500
Rhodium(II) acetate dimer dihydrate ca 43% Rh
Rhodium(II) acetate dimer dihydrate
Vzorec: C₈H₁₂O₈Rh₂·2H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149212
Číslo CAS: 29998-99-0
EINECS: 240-084-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Green Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 43 % (Rh)