Tlačiť
Rhodium(II) acetate dimer, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dirhodium tetraacetate, Tetrakis(acetato)dirhodium(II)
MQ200
209058-1G 209058-250MG 209058-50MG
SIAL209058-1GEA 1076.71 EUR
SIAL209058-1G SIAL209058-250MG SIAL209058-50MG
Rhodium(II) acetate dimer, Sigma-Aldrich®
Rhodium(II) acetate dimer
Vzorec: C₈H₁₂O₈Rh₂
Mw: 441.987 g/mol
Číslo MDL: MFCD00003538
Číslo CAS: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8