Tlačiť
Rhodium(II) acetate dimer (∼46% Rh), anhydrous
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dirhodium tetraacetate, Tetrakis(acetato)dirhodium(II)
268630010 268632500 268630050
ACRO268630010EA 1696.78 EUR
ACRO268630010 ACRO268632500 ACRO268630050
Rhodium(II) acetate dimer (∼46% Rh), anhydrous
Rhodium(II) acetate dimer
Vzorec: C₈H₁₂O₈Rh₂
Mw: 441.987 g/mol
Teplota tavenia: 205 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003538
Číslo CAS: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 46 % (Rh)