Tlačiť
Dinonyl phthalate (mixture of isomers) 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A12871.30 A12871.18 A12871.09
A12871.30EA 963.5 EUR
A12871.30 A12871.18 A12871.09
Dinonyl phthalate (mixture of isomers) 96%
Dinonyl phthalate (mixture of isomers)
Vzorec: C₂₆H₄₂O₄
Hustota: 0,97
Teplota vzplanutia: 216 °C (421 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036237
Číslo CAS: 84-76-4
EINECS: 201-560-0