Tlačiť
Bromomethyl methyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
161756-25G 161756-5G
SIAL161756-25GEA 180.91 EUR
SIAL161756-25G SIAL161756-5G
Bromomethyl methyl ether, Sigma-Aldrich®
Bromomethyl methyl ether
Vzorec: C₂H₅BrO
Číslo MDL: MFCD00000171
Číslo CAS: 13057-17-5
OSN: 1992
ADR: 3,III