Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Acetaldoxime
102230250
102231000
102230250.EA
70.2
EUR
102230250.
102231000.
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) 99%
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti)
Vzorec:
C₂H₅NO Teplota tavenia: 44…46 °C Hustota: 0,96 g/cm³ Teplota vzplanutia: 38 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00002124 Číslo CAS: 107-29-9 EINECS: 203-479-6 OSN: 2332 ADR: 3,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to white Crystals or low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |