Tlačiť
Tri-tert-butylphosphine 1 mol/l in toluene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
655325-10ML 655325-50ML
SIAL655325-10MLEA 150.82 EUR
SIAL655325-10ML SIAL655325-50ML
Tri-tert-butylphosphine 1 mol/l in toluene, Sigma-Aldrich®
Tri-tert-butylphosphine
Vzorec: C₁₂H₂₇P
Číslo MDL: MFCD00015006
Číslo CAS: 13716-12-6
EINECS: 237-266-4
OSN: 2845
ADR: 4.2,I