Tlačiť
N-Fmoc-glycine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)acetic acid, Fmoc-Gly-OH
47627-50G-F 47627-5G-F
SIAL47627-50G-FEA 95.87 EUR
SIAL47627-50G-F SIAL47627-5G-F
N-Fmoc-glycine, Sigma-Aldrich®
N-Fmoc-glycine
Vzorec: C₁₇H₁₅NO₄
Číslo MDL: MFCD00037140
Číslo CAS: 29022-11-5
EINECS: 249-373-3