Tlačiť
N-Fmoc-glycine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B21050.03 B21050.06
B21050.03EA 25.75 EUR
B21050.03 B21050.06
N-Fmoc-glycine ≥98%
N-Fmoc-glycine
Purity: 98% CAS No.: 29022-11-5 Molecular Formula: FmocNHCH2CO2H Formula Weight: 297.32 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 172-175° Beilstein Reference: 2163967 MDL No.: MFCD00037140
Vzorec: C₁₇H₁₅NO₄
Teplota tavenia: 172…175 °C
Číslo MDL: MFCD00037140
Číslo CAS: 29022-11-5
EINECS: 249-373-3