Thiophene-2-methylamine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Thiophenemethylamine, 2-(Aminomethyl)thiophene
205570250
205571000
ACRO205570250EA
205.38
EUR
ACRO205570250
ACRO205571000
Thiophene-2-methylamine 95%
Thiophene-2-methylamine
Vzorec:
C₅H₇NS Teplota varu: 95…99 °C (28 mmHg) Teplota vzplanutia: 73 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005460 Číslo CAS: 27757-85-3 EINECS: 248-639-6 OSN: 2735 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |