Tlačiť
Thiophene-2-ethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-(Thiophen-2-yl)ethanamine, 2-(2-Aminoethyl)thiophene
M-Clarity™ quality level = MQ100
423270-1G 423270-5G
SIAL423270-1GEA 32.09 EUR
SIAL423270-1G SIAL423270-5G
Thiophene-2-ethylamine, Sigma-Aldrich®
Thiophene-2-ethylamine
Vzorec: C₆H₉NS
Číslo MDL: MFCD00051495
Číslo CAS: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9