5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
5-Nitrothiophene-2-carbonitrile
L11058.03
L11058.06
L11058.03EA
95.87
EUR
L11058.03
L11058.06
5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile ≥98%
5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 16689-02-4
Molecular Formula: C5H2N2O2S
Formula Weight: 154.15
Melting Point: 43-45°
Beilstein Reference: 123934
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052401
Vzorec:
C₅H₂N₂O₂S Teplota tavenia: 43…45 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052401 Číslo CAS: 16689-02-4 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |