2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,6-Dichloropyridine 1-oxide
H30427.03
H30427.06
H30427.03EA
39.11
EUR
H30427.03
H30427.06
2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98%
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Purity: 98%
CAS No.: 2587-00-0
Molecular Formula: C5H3Cl2NO
Formula Weight: 163.99
Melting Point: 136-140°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00130246
Vzorec:
C₅H₃Cl₂NO Teplota tavenia: 136…140 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00130246 Číslo CAS: 2587-00-0 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |