Tlačiť
2,6-Dichloropyridine-N-oxide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Dichloropyridine 1-oxide
379420010 379420050
ACRO379420010EA 41.32 EUR
ACRO379420010 ACRO379420050
2,6-Dichloropyridine-N-oxide 98%
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₃Cl₂NO
Mw: 163.99 g/mol
Teplota tavenia: 134…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00130246
Číslo CAS: 2587-00-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 142 °C
GC ≥97.5 %