Tlačiť
2,6-Bis(bromomethyl)naphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
649546-1G 649546-5G
SIAL649546-1GEA 206.18 EUR
SIAL649546-1G SIAL649546-5G
2,6-Bis(bromomethyl)naphthalene, Sigma-Aldrich®
2,6-Bis(bromomethyl)naphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₀Br₂
Mw: 314.0200 g/mol
Číslo MDL: MFCD00228693
Číslo CAS: 4542-77-2