2-(Bromoacetyl)naphthalene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
α-Bromo-2'-acetonaphthone, 2-Bromo-2'-acetonaphthone
B23960.09
B23960.18
B23960.30
B23960.09EA
68.99
EUR
B23960.09
B23960.18
B23960.30
2-(Bromoacetyl)naphthalene ≥98%
2-(Bromoacetyl)naphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 613-54-7
Molecular Formula: C12H9BrO
Formula Weight: 249.11
Melting Point: 80-85°
Beilstein Reference: 639153
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004109
Vzorec:
C₁₂H₉BrO Mw: 249.11 g/mol Teplota tavenia: 80…85 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004109 Číslo CAS: 613-54-7 EINECS: 210-348-7 OSN: 3261 ADR: 8 II |