Cobalt disilicide ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
13115.14
13115.22
13115.14EA
86.24
EUR
13115.14
13115.22
Cobalt disilicide ≥99% (metals basis)
Cobalt disilicide
Purity: 99%
CAS No.: 12017-12-8
Molecular Formula: CoSi2
Formula Weight: 115.11
Physical Form: Powder
Density: 5.30
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 1277°
MDL No.: MFCD00016021
Vzorec:
CoSi₂ Teplota tavenia: 1277 °C Hustota: 5,30 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016021 Číslo CAS: 12017-12-8 EINECS: 234-616-8 |