Chromium disilicide ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Chromium silicide
12151.18
12151.30
12151.18EA
91.05
EUR
12151.18
12151.30
Chromium disilicide ≥99% (metals basis)
Chromium disilicide
Purity: 99+%
CAS No.: 12018-09-6
Molecular Formula: CrSi2
Formula Weight: 108.17
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00168070
Vzorec:
CrSi₂ Teplota tavenia: 1490 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00168070 Číslo CAS: 12018-09-6 EINECS: 234-633-0 |