Tlačiť
Tantalum disilicide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Tantalum silicide
44965.18 44965.09
44965.18EA 392.3 EUR
44965.18 44965.09
Tantalum disilicide
Tantalum disilicide
CAS No.: 12039-79-1 Molecular Formula: TaSi2 Formula Weight: 237.12 Physical Form: -325 Mesh Powder Melting Point: 2200° MDL No.: MFCD00049564
Vzorec: Si₂Ta
Teplota tavenia: 2200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049564
Číslo CAS: 12039-79-1
EINECS: 234-902-2