Tlačiť
Niobium disilicide ≥99.85% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
13100.14 13100.22
13100.14EA 130.37 EUR
13100.14 13100.22
Niobium disilicide ≥99.85% (metals basis)
Niobium disilicide
Purity: 99.85% CAS No.: 12034-80-9 Molecular Formula: NbSi2 Formula Weight: 149.08 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.7 Melting Point: 1950° MDL No.: MFCD00151537
Vzorec: NbSi₂
Teplota tavenia: 1950 °C
Hustota: 5,7
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151537
Číslo CAS: 12034-80-9
EINECS: 234-812-3