Niobium nitride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
12146.09
12146.18
12146.09EA
110.71
EUR
12146.09
12146.18
Niobium nitride
Niobium nitride
CAS No.: 24621-21-4
Molecular Formula: NbN
Formula Weight: 106.92
Physical Form: Powder
Density: 8.40
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016239
Vzorec:
NNb Teplota tavenia: 2573 °C Hustota: 8,40 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016239 Číslo CAS: 24621-21-4 EINECS: 246-362-5 |