Tlačiť
Titanium disilicide ≥99.5% (metals basis), powder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Titanium silicide
13088.18 13088.30
13088.18EA 232.65 EUR
13088.18 13088.30
Titanium disilicide ≥99.5% (metals basis), powder
Titanium disilicide
Purity: 99.5% CAS No.: 12039-83-7 Molecular Formula: Si2Ti Formula Weight: 104.07 Physical Form: -200 Mesh Powder Appearance: Grey Melting Point: 1760° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00151541
Vzorec: Si₂Ti
Teplota tavenia: 1760 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151541
Číslo CAS: 12039-83-7
EINECS: 234-904-3
OSN: 3178
ADR: 4.1,III