Tlačiť
Tris(trimethylsilyl)borate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tris(trimethylsiloxy)borate
M-Clarity™ quality level = MQ100
348635-100G 348635-25G
SIAL348635-100GEA 469.46 EUR
SIAL348635-100G SIAL348635-25G
Tris(trimethylsilyl)borate, Sigma-Aldrich®
Tris(trimethylsilyl)borate
Vzorec: C₉H₂₇BO₃Si₃
Mw: 278.376 g/mol
Číslo MDL: MFCD00051588
Číslo CAS: 4325-85-3