Tlačiť
Calcium wolframate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Calcium tungstate, Calcium tungsten oxide
13051.14 13051.22 13051.36
13051.14EA 88.25 EUR
13051.14 13051.22 13051.36
Calcium wolframate ≥98%
Calcium wolframate
Purity: 98% CAS No.: 7790-75-2 Molecular Formula: CaWO4 Formula Weight: 287.93 Physical Form: -325 Mesh Powder Melting Point: 1620° MDL No.: MFCD00010913
Vzorec: CaO₄W
Mw: 287.92 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010913
Číslo CAS: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4