Tlačiť
Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13189.0C A13189.0E A13189.36
A13189.0CEA 338.95 EUR
A13189.0C A13189.0E A13189.36
Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate ≥98%
Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate
Purity: 98% CAS No.: 18972-56-0 Molecular Formula: MgSiF6.6H2O Formula Weight: 274.47 (166.39anhy) Odour: Odourless UN No.: 2853 MDL No.: MFCD00150250
Vzorec: F₆MgSi·6H₂O
Hustota: 1,79
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150250
Číslo CAS: 18972-56-0
EINECS: 241-022-2
OSN: 2853
ADR: 6.1,III