Tlačiť
Calcium disilicide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
21240-1KG-F 21240-250G-F
SIAL21240-1KG-FEA 180.91 EUR
SIAL21240-1KG-F SIAL21240-250G-F
Calcium disilicide, Sigma-Aldrich®
Calcium disilicide
Vzorec: CaSi₂
Číslo MDL: MFCD00015977
Číslo CAS: 12013-56-8
EINECS: 234-588-7
OSN: 1405
ADR: 4.3,II