Cyclopropylboronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H27642.06
H27642.03
H27642.06EA
191.34
EUR
H27642.06
H27642.03
Cyclopropylboronic acid pinacol ester 96%
Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 126689-01-8
Molecular Formula: C9H17BO2
Formula Weight: 168.04
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 40°(104°F)
Boiling Point: 146°
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD05663847
Vzorec:
C₉H₁₇BO₂ Mw: 168.04 g/mol Teplota varu: 146 °C Hustota: 0.922 Teplota vzplanutia: 40 °C (104 °F) |
Číslo MDL:
MFCD05663847 Číslo CAS: 126689-01-8 OSN: 3272 ADR: 3 III |