2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L08445.06
L08445.14
L08445.06EA
71.8
EUR
L08445.06
L08445.14
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide ≥98%
Purity: 98%
CAS No.: 105536-22-9
Molecular Formula: C15H25NO2S
Formula Weight: 283.44
Melting Point: 113-116°
Beilstein Reference: 2658523
Vzorec:
C₁₅H₂₅NO₂S Teplota tavenia: 113…116 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051975 Číslo CAS: 105536-22-9 |