Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
L19345.03
L19345.06
L19345.03EA
87.72
EUR
L19345.03
L19345.06
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥97%
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 3541-37-5
Molecular Formula: C9H6OS
Formula Weight: 162.21
Melting Point: 30-32°
Boiling Point: 135-136°/8mm
MDL No.: MFCD01075041
Vzorec:
C₉H₆OS Mw: 162.21 g/mol Teplota varu: 135…136 °C (8 mmHg) Teplota tavenia: 30…32 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01075041 Číslo CAS: 3541-37-5 |