Tlačiť
4,4'-Anisoin 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-Hydroxy-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanone, Anisoin
104841000 104840250
ACRO104841000EA 160.85 EUR
ACRO104841000 ACRO104840250
4,4'-Anisoin 95%
4,4'-Anisoin
Vzorec: C₁₆H₁₆O₄
Teplota tavenia: 109…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008411
Číslo CAS: 119-52-8
EINECS: 204-330-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 115 °C
HPLC ≥94.0 %