Tlačiť
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32158.MD H32158.03
H32158.MDEA 102.29 EUR
H32158.MD H32158.03
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 320-42-3 Molecular Formula: C8H4F3NO Formula Weight: 187.12 Melting Point: 120-124° MDL No.: MFCD06797340
Vzorec: C₈H₄F₃NO
Mw: 187.12 g/mol
Teplota tavenia: 120…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797340
Číslo CAS: 320-42-3