Tlačiť
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
H28604.06 H28604.03
H28604.06EA 164.06 EUR
H28604.06 H28604.03
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 145349-62-8 Molecular Formula: C7H8BClO2 Formula Weight: 170.40 Melting Point: 198-202° MDL No.: MFCD03411936
Vzorec: C₇H₈BClO₂
Teplota tavenia: 198…202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411936
Číslo CAS: 145349-62-8