Tlačiť
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
L15194.03 L15194.06 L15194.14
L15194.03EA 70.2 EUR
L15194.03 L15194.06 L15194.14
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 59016-93-2 Molecular Formula: C7H9BO3 Formula Weight: 151.96 Melting Point: ca 280° Beilstein Reference: 2831413
Vzorec: C₇H₉BO₃
Mw: 151.96 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 280 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00792672
Číslo CAS: 59016-93-2