Tlačiť
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl alcohol, 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, (4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid Pinacol ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
702927-1G 702927-5G
SIAL702927-1GEA 62.58 EUR
SIAL702927-1G SIAL702927-5G
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₉BO₃
Mw: 234.10 g/mol
Číslo MDL: MFCD09837617
Číslo CAS: 302348-51-2