Tlačiť
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl alcohol, 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, (4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid Pinacol ester
H51123.03 H51123.06 H51123.14
H51123.03EA 69.3 EUR
H51123.03 H51123.06 H51123.14
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
CAS No.: 302348-51-2 Molecular Formula: C13H19BO3 Formula Weight: 234.10 MDL No.: MFCD09837617
Vzorec: C₁₃H₁₉BO₃
Mw: 234.10 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09837617
Číslo CAS: 302348-51-2