Tlačiť
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-[3-(Hydroxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl alcohol, (3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
H51126.03 H51126.06 H51126.14
H51126.03EA 61.37 EUR
H51126.03 H51126.06 H51126.14
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
CAS No.: 443776-76-9 Molecular Formula: C13H19BO3 Formula Weight: 234.10 MDL No.: MFCD09266196
Vzorec: C₁₃H₁₉BO₃
Mw: 234.10 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09266196
Číslo CAS: 443776-76-9